Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de módulo de radio inalámbrico Smart-Vue™ 868 MHz con sonda externa de temperatura de PT100, para uso en ultracongeladores (Europa)
Proteger la calidad de las muestras y facilitar el cumplimiento de las normativas. Las soluciones de monitorización inalámbrica Smart-Vue proporcionan monitorización y generación de informes de su equipo de laboratorio 24/7.
Marca: Thermo Scientific™ SV200-101-LSB
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg Transport : UN number : 3091 Chem class : 9
Descripción
Proteger la calidad de las muestras y facilitar el cumplimiento de las normativas. Las soluciones de vigilancia inalámbrica Thermo Scientific™ Smart-Vue ofrecen supervisión y elaboración de informes continuas de los equipos del laboratorio con notificaciones de alarmas remotas inmediatas y recopilación de datos continua.
Estas soluciones de vigilancia inalámbrica para equipos de laboratorio protegen la integridad de las valiosas muestras mediante la supervisión continua de determinados parámetros críticos y el registro de los datos de forma segura para que pueda disfrutar de una tranquilidad total. Proporciona la trazabilidad del registro de auditoría, esta solución ayuda a respetar la norma 21 CFR parte 11 y otros trabajosos requisitos normativos.
Seguridad y protección de las muestras
- Sistema de monitorización que registra permanentemente las lecturas, alarmas y acuse de recibo de los usuarios
- Protege su trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana con notificaciones de alarmas remotas inmediatas y recopilación continua de datos
- La trazabilidad del registro de auditoría ayuda a respetar la norma 21 CFR parte 11 y otros requisitos normativos
- Controla temperaturas que van de - 200° a + 350 °C, concentración de CO2, humedad relativa (HR), presión diferencial (salas limpias), 4-20 miliamperios y estado de contacto seco
Simplicity
- Fácil de instalar, utilizar y mantener
- Sin cableado complicado, lo que facilita el movimiento de los equipos de laboratorio
- Accesible en cualquier momento y lugar a través de Internet con el software de cliente Smart-Vue
- Exportación de informes con rapidez a formatos Microsoft™ Excel™, Word™ o PDF de Adobe™ para fines de auditoría
- Visualice distintos sensores
- Opciones de alarma: teléfono, correo electrónico, SMS, fax, sonoras, visuales e informes impresos
Ampliables
- Una única solución de software ampliable que crecerá con usted y le permitirá ahorrar tiempo y dinero
- Facilita la incorporación de nuevos equipos de laboratorio a un sistema Smart-Vue existente
Servicios complementarios
- Servicios de instalación y validación
- Acuerdos de mantenimiento anual
- Calibración, inspección, sustitución de la batería y actualizaciones de software
- Recualificación (validación) según sea necesario para cumplir las prácticas recomendadas vigentes
Compatible con:
refrigeradores, congeladores, almacenamiento en LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, estufas
Recomendada para:
El uso en entornos altamente controlados, como la producción farmacéutica, la biotecnología, los análisis clínicos para fecundación in vitro (IVF), los estudios clínicos y los laboratorios de diagnóstico.
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas para evaluar la solución de supervisión inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Especificaciones
Módulo de temperatura inalámbrico con sensor | |
Teléfono, correo electrónico, SMS, fax, sonoras, visuales, informes impresos, E-Mail, SMS, Fax, Audible, Visual, Printed Report | |
3,6 V de litio | |
Módulo con sensor externo, batería de litio de 3,6 V, soporte con Velcro, imán y tornillería kit de montaje del sensor y carta de referencia del cliente | |
PT100 | |
Congelador ULT entre -70 ° y -80 °C |
LCD | |
Software de cliente Smart-Vue, software de servidor Smart-Vue | |
Sistema de módulo de radio inalámbrico Smart-Vue con sonda de temperatura externa PT100 externa (100 x 3 mm) | |
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. | |
Sensor de presión diferencial, sensor de CO2 | |
De - 100 a + 150 °C |