Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tripsina SMART Digest™
Obtenga una digestión de proteínas de tripsina rápida, sencilla y altamente reproducible para la cuantificación y caracterización de péptidos en la investigación biofarmacéutica.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-101-LPH
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15994417
  • 715.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de la digestión de proteínas utilizando los kits Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits SMART Digest son una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Digestión de proteínas de tripsina
Los kits SMART Digest le permiten caracterizar y cuantificar las proteínas con mayor rapidez y facilidad que nunca. Esta versión del kit utiliza tripsina, que limpia los péptidos en el lado de terminación C de residuos de aminoácidos de arginina y lisina.
Fáciles y sencillos
  • Aumento significativo de la velocidad de procesamiento de muestras
  • Proceso sencillo
  • Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
Resultados fiables
  • Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
  • Mayor sensibilidad
  • Mayor fiabilidad de los datos
Reduce de manera significativa el tiempo de preparación de las muestras
Normalmente, se realiza en menos de 60 minutos (en función de la complejidad de la muestra) para lograr la plena digestión, mientras que una digestión en solución puede tardar hasta 24 horas.
Muestras más limpias
La reducción del número de sustancias químicas usadas y el diseño de la tripsina inmovilizada ayuda a reducir los efectos de las modificaciones postraslacionales (PTM) inducidas químicamente y autolisis. Esto genera resultados más fáciles de interpretar.
Se puede combinar con placas de extracción en fase sólida (SPE) SOLAμ para la desalinización
Cuando se utilizan con los kits SMART Digest para la desalinización, las placas de extracción en fase sólida Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE ofrecen una solución de preparación de muestras rápida, fácil de utilizar, sólida y de fácil automatización para el análisis de biomoléculas.
Especificaciones
Especificaciones
Digestión de proteínas, MAM
Resina de pH bajo SMART Digest precargada en tubos de PCR
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
SMART Digest
Resina de pH bajo SMART Digest precargada en 96 tubos de PCR, placa de recogida
Kit Smart Digest con placa de recogida, pH bajo
Tripsina
Ninguno
Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos