Learn More
Thermo Scientific™ Kits de proteinasa K SMART Digest™
Obtenga una digestión de proteínas e inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible en un solo pocillo para sus estudios de biomarcadores.
Brand: Thermo Scientific™ 60109-107
Additional Details : Peso : 1.40000kg
Description
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de la digestión de proteínas utilizando los kits de proteinasa K Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits SMART Digest son una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Digestión de proteínas de la proteinasa KLos kits SMART Digest le permiten caracterizar y cuantificar las proteínas con mayor rapidez y facilidad que nunca. Esta versión del kit utiliza la proteinasa K, que escinde el enlace peptídico adyacente al grupo de carboxilos de los aminoácidos aromáticos y alifáticos con grupos de alfa amino bloqueados.
Fácil y sencillo- Aumento significativo de la velocidad de procesamiento de muestras
- Proceso sencillo
- Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
- Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
- Mayor sensibilidad
- Mayor fiabilidad de los datos
Normalmente, se realiza en menos de 60 minutos (en función de complejidad de la muestra) para lograr la plena digestión, mientras que una digestión en solución puede tardar hasta 24 horas.
Muestras más limpiasLa reducción del número de sustancias químicas usadas y el diseño de la proteinasa K inmovilizada ayuda a reducir los efectos de las modificaciones postraslacionales (PTM) inducidas químicamente y autolisis. Los resultados son más fáciles de interpretar.
Se puede combinar con placas de extracción en fase sólida (SPE) SOLAµ para la desalinizaciónCuando se utilizan con SMART Digest para la desalinización, las placas de extracción en fase sólida Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE ofrecen una solución de preparación de muestras rápida, fácil de utilizar, sólida y de fácil automatización para el análisis de biomoléculas.
Specifications
Kit de proteinasa K SMART Digest con placa de recogida | |
Enlace peptídico adyacente al grupo carboxilo de aminoácidos alifáticos y aromáticos con grupos de aminos alfa bloqueados | |
Resina SMART Digest precargada en tubos PCR | |
SMART Digest | |
Resina SMART Digest precargada en 96 tubos de PCR, placa de recogida |
Ninguno | |
Proteinasa K | |
Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos | |
Digestión de proteínas |