Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pepsina SMART Digest™
Utilice estos kits de digestión de proteínas de pepsina en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad.
756.97€ - 1045.00€
Especificaciones
Capture | Ninguno |
---|---|
Cleavage | Residuos hidrófobos en las posiciones de P1 y P1 en el lado carboxilo de la fenilalanina y la leucina y en el lado carboxilo del ácido glutámico |
Enzima | Pepsina |
Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos |
Línea de productos | SMART Digest |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16885951
|
Thermo Scientific™
60109-110 |
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida |
756.97€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16815961
|
Thermo Scientific™
60109-111 |
Kit de pepsina SMART Digest con filtro y placa de recogida |
862.69€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16825961
|
Thermo Scientific™
60109-112 |
Kit de pepsina SMART Digest con placa de recogida SOLAµ |
1045.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16895951
|
Thermo Scientific™
60109-110-B |
Kit de pepsina Smart Digest, resina a granel (sin placa de recogida) |
850.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16805961
|
Thermo Scientific™
60109-110-MB |
Kit de pepsina SMART Digest con partícula magnética, opción a granel (sin placa de recogida) |
818.91€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice los kits de pepsina Thermo Scientific™ SMART Digest™ en sus flujos de trabajo de mapeo de péptidos y cuantificación de péptidos para obtener resultados analíticos de alta calidad. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato compatible con la automatización. Los kits de pepsina SMART Digest suponen una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución actuales, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Cómo funcionan los kits de pepsina SMART Digest
La pepsina divide las proteínas preferentemente en grupos carboxílicos de aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. No se escinde en enlaces que contengan valina, alanina o glicina. La pepsina se usa a menudo para generar fragmentos de anticuerpos. La pepsina se usa para generar fragmentos F(ab')2 eliminando solo esa porción del dominio Fc más allá de la región de bisagra. Los fragmentos F(ab')2 resultantes se componen de dos fragmentos Fab' de unión de anticuerpos conectados por disulfuros en la región de bisagra.
Especificaciones
Ninguno | |
Pepsina | |
SMART Digest |
Residuos hidrófobos en las posiciones de P1 y P1 en el lado carboxilo de la fenilalanina y la leucina y en el lado carboxilo del ácido glutámico | |
Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos | |
Digestión de proteínas |