Learn More
Hamilton™ Jeringa con agujas extraíbles de cono pequeño
Se utiliza exclusivamente en jeringas RN CTC.
Marca:  Hamilton™ 203481
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 11513024
  • 31.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Longitud de 51 mm
  • Estilo de punta 3 (roma)
  • Se venden en paquetes de 3
Especificaciones
Especificaciones
Cono pequeño RN (CTC)
22s G
3/paq.
3