Learn More
Brand™ Tapones a presión para vasos de precipitados para orina
Fabricados con polipropileno. Los tapones a presión para vasos de precipitados para orina BRAND™ permiten la manipulación higiénica e inodora de muestras de orina. Para su uso, simplemente corte la punta de la boquilla integrada e introduzca la tira reactiva. Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Marca: Brand™ 758902
Detalles adicionales : Peso : 3.21300kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- El tapón a presión proporciona una manipulación higiénica e inodora de las muestras de orina.
- Para su uso, simplemente corte la punta de la boquilla integrada e introduzca la tira reactiva.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Tapa | |
Polietileno | |
Rojo | |
1000/paq. |
Tapón a presión | |
70 mm | |
Para la manipulación higiénica e inodora de muestras de orina |