missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Caja de almacenamiento de portaobjetos

Fabricada con base de PVC. La caja de almacenamiento de portaobjetos JP Selecta™ tiene un índice en el interior de la tapa.

Marca:  JP Selecta™ 1052100

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 12037534

  • 34.39€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Color: Blanco, con divisores numerados
Especificaciones

Especificaciones

Caja de almacenamiento de portaobjetos
50 (portaobjetos de 26 × 76 mm)
PVC
Blanco
Almacenamiento
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales