Learn More
JP Selecta™ Caja de almacenamiento de portaobjetos para portaobjetos de 26 x 76 mm
Fabricada con ABS blanco con tapa de bisagras y cierre. La caja de almacenamiento de portaobjetos JP Selecta™ tiene ranuras numeradas para portaobjetos y base de corcho.
Marca: JP Selecta™ 1001371
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tiene un índice para la identificación de portaobjetos que se coloca en el interior de la tapa
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos | |
Blanco | |
Almacenamiento |
Tapa con bisagra | |
100 (portaobjetos de 26 × 76 mm) | |
ABS |