Learn More
BRAND™ Cubeta de tinción para portaobjetos
Cubeta de tinción de portaobjetos con una tapa de ajuste cerrado que ayuda a proteger contra la evaporación.
Marca: BRAND™ 471500
Detalles adicionales : Peso : 2.37000kg
Descripción
- Para 25portaobjetos
- La tapa bien ajustada ayuda a proteger contra la evaporación
- La bandeja tiene un asa plegable
Especificaciones
Portaobjetos | |
Cubeta de presión | |
POM |