Learn More
Hettich Lab Technology™ Slide Carrier
Hettich Lab Technology™ Slide Carrier is available as a single or double chamber slide/filter carrier for cyto-centrifuge systems.
Marca:  Hettich Lab Technology™ 1662
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10352402
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para sistemas de citocentrífuga y evaluaciones celulares
  • Acepta citocámaras de canalización 1663-1668
Especificaciones
Especificaciones
Portaobjetos
1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml
Aro de adaptador
Sistema de citocentrífuga, tarjetas de filtros 1675-1678, citocámaras de canalización 1663-1668
Esterilizable en autoclave