Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato SKF-96365, ≥99 %
Catalog Number p-7082250
Click to view available options
Cantidad:
10mg
50 mg
130495-35-1
C22H26N2O3·HCl
1-[2-(4-metoxifenil)-2-[3-(4-metoxifenil)propoxi]etil]imidazol
130495-35-1
C22H26N2O3·HCl
1-[2-(4-metoxifenil)-2-[3-(4-metoxifenil)propoxi]etil]imidazol
Inhibits receptor-mediated calcium influx
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Para utilizar con (aplicación) Inhibe el flujo de calcio mediado por los receptores
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 402,92g/mol
Solubilidad Soluble a 100 mm en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Clave InChI FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Peso molecular (g/mol) 402.92