Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de dos piezas con punta Luer de un solo uso
Utilice estas jeringas para aplicaciones de medicina veterinaria. Las jeringas de dos piezas con punta Luer de un solo uso Poulten Graf™ están libres de PVC, no son tóxicas, se han envasado estériles y se entregan en blísteres. Las jeringas de un solo uso son extremadamente herméticas y tienen un cilindro de funcionamiento suave y transparente.
45.90€ - 226.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Material | Polypropylene |
Descripción | Graduación impresa en pantalla |
Tipo de producto | Jeringa de punta Luer de 2 partes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10730353
|
Poulten Graf™
7 41008 |
De 20 a 24 ml |
148.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10269521
|
Poulten Graf™
7 41004 |
De 5 a 6 ml |
76.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10076041
|
Poulten Graf™
7 41006 |
De 10 a 12 ml |
95.15€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10640513
|
Poulten Graf™
7 41012 |
De 50 a 60 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10279521
|
Poulten Graf™
7 41001 |
De 2 a 3 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Fabricada de acuerdo con DIN 13098
- Disponible en una variedad de tamaños, con y sin aguja
Especificaciones
Sí | |
Polypropylene | |
Jeringa de punta Luer de 2 partes | |
Punta Luer | |
Estériles |
CE | |
Graduación impresa en pantalla | |
Sí | |
Sí |