missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Single-Use Filler Nozzles
Reduce filler line downtime and risk of cross-contamination.
302.00€ - 314.00€
Especificaciones
Caudal | Depende de la bomba utilizada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para limpieza, esterilización y validación |
Incluye | Boquilla |
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775878
|
Cole-Parmer™
30619-01 |
8,47 mm (1/16 pulg.) |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12677107
|
Cole-Parmer™
30619-07 |
8,47 mm (1/8 pulg.) |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Conectores de relleno para boquillas Cole-Parmer para limpieza, esterilización y validación; base de policarbonato, aguja de acero inoxidable, para uso con:Para limpieza, esterilización y validación; cantidad:1 unidad
- Lower costs for cleaning, sterilization, and validation
- Provide enhanced flexibility in batch scheduling and product development
- Dimensional tolerances of +/-0.05% for assured repeatability
Especificaciones
Depende de la bomba utilizada | |
Boquilla | |
No estéril |
Para limpieza, esterilización y validación | |
Acero inoxidable | |
Boquilla de llenado desechable |