Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de una cara
Diseñados para su uso con recipientes con forma de tubo pero muy efectivos como agitadores de uso general. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE incluyen una cruceta en un lado del agitador.
8.50€ - 33.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16255721
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10690443
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
8.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16215731
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
33.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10600453
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
13.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11527822
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11547822
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11537822
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Barra agitadora magnética de uso general y estable
- Diseñada para su uso con recipientes tipo tubo aunque es muy eficaz como agitador general
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |