Learn More
Simport™ Scientific PCRack™
Diseñado especialmente para el almacenamiento y el trabajo con muestras de PCR
45.40€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Tubos (0,2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11758972
Ver documentos Detalles de la promoción
Simport™ Scientific
T328-96R
Rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Base y cubierta fabricadas con polipropileno esterilizable en autoclave
  • Escala de temperatura de - 90 °C a + 121 °C
  • Admite tubos de 0.2 ml, junto con tiras de 8 o 12 tubos y placas de PCR de 96 pocillos
  • Configuración alfanumérica, indexada de la A a la H verticalmente y de 1 a 12 en horizontal
  • La cubierta cuenta con números y letras fáciles de leer para una identificación segura del contenido
  • Se pueden acoplar entre sí en horizontal o apilarse una sobre otra
  • Disponibles en 6 colores
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla para microtubos
Tubos (0,2 ml)
96
De -90 °C a +121 °C
No esterilizable en autoclave
Polipropileno
20/caja