Learn More
Simport™ Scientific Asas y agujas de inoculación Ino-Loop™
Facilitan el sembrado por estría uniforme sin dañar la superficie de gel.
en la oferta
Especificaciones
Longitud (imperial) | 8,9 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 22,7cm |
Material | Poliestireno |
Tipo de empaquetado | Bolsa resellable a prueba de manipulaciones Ziplock |
Esterilidad | Estériles |
Descripción
- Suaves y flexibles
- Las agujas son rectas y adecuadas para la extracción de muestras de colonias individuales.
- Envasadas de manera estéril en bolsas resellables seguras, a prueba de manipulaciones y con cierre de cremallera
- No requieren esterilización con llama.
- Eliminan el riesgo de infección debido a la formación de aerosoles de sustancias patógenas.
- Se pueden utilizar bajo campanas extractoras sin peligro.
- Codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Longitud total: 22,7cm
Especificaciones
8,9 in | |
Poliestireno | |
Estériles |
22,7cm | |
Bolsa resellable a prueba de manipulaciones Ziplock |