Learn More
Cole-Parmer™ Filtro de plata
Marca: Cole-Parmer™ 06741-14
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Especificaciones
350 l/cm2 | |
Plata | |
Paquete de 25 | |
47 mm |
13psi | |
0,2 μm | |
Filtro |