Learn More
Thermo Scientific™ Kits de empalmes SilTite™
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite.
107.58€ - 186.02€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10177904
|
Thermo Scientific™
290MA194 |
Kit de férulas | Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | Entre 0,1 y 0,25 mm |
107.58€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10578405
|
Thermo Scientific™
290MA195 |
Kit de férulas | Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | 0,32 mm |
110.91€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10609965
|
Thermo Scientific™
290MA196 |
Kit de férulas | Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | 0,53 mm |
110.91€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10792897
|
Thermo Scientific™
290MA215 |
Kit de férulas | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | N/D | Entre 0,1 y 0,25 mm |
186.02€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10661196
|
Thermo Scientific™
290MA216 |
Kit de férulas | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | Dos tuercas SilTite, diez empalmes y dos juntas de la placa base | 0,32 mm |
186.02€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10086154
|
Thermo Scientific™
290MA217 |
Kit de férulas | Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | 0,53 mm |
186.02€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10007084
|
Thermo Scientific™
290MT229 |
Kit de férulas | Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | Entre 0,1 y 0,25 mm |
158.29€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10097294
|
Thermo Scientific™
290MT230 |
Kit de férulas | Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | 0,32 mm |
154.82€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10724556
|
Thermo Scientific™
290MT231 |
Kit de férulas | Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ | Dos frutos secos de silicona y diez gránulos | 0,53 mm |
158.29€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite. El empalme forma un sello fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar.
- Los empalmes y tuercas metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen el mismo coeficiente de expansión térmica.
- La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
- La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
- A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
Especificaciones
Metal SilTite | |
Kit de férulas |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.