Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
3.65€ - 152.00€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Para utilizar con | Bombas peristálticas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
Cantidad de embalaje | 1 rollo |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10058460
|
Deutsch Neumann™
3101014 |
10 mm | 14 mm |
135.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10529661
|
Deutsch Neumann™
3100103 |
1 mm | 3 mm |
47.05€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10693911
|
Deutsch Neumann™
3100305 |
3 mm | 5 mm |
25.55€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10577541
|
Deutsch Neumann™
3100204 |
2 mm | 4 mm |
19.10€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10768921
|
Deutsch Neumann™
3101216 |
12 mm | 16 mm |
152.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10603921
|
Deutsch Neumann™
3100306 |
3 mm | 6 mm |
36.05€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10088290
|
Deutsch Neumann™
3100406 |
4 mm | 6 mm |
28.60€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10394081
|
Deutsch Neumann™
3100407 |
4 mm | 7 mm |
42.70€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10323611
|
Deutsch Neumann™
3100610 |
6 mm | 10 mm |
78.65€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602411
|
Deutsch Neumann™
3100508 |
5 mm | 8 mm |
59.45€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10201821
|
Deutsch Neumann™
3100609 |
6 mm | 9 mm |
62.80€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10454281
|
Deutsch Neumann™
3100710 |
7 mm | 10 mm |
63.70€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10028440
|
Deutsch Neumann™
3100811 |
8 mm | 11 mm |
81.85€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10272101
|
Deutsch Neumann™
3100812 |
8 mm | 12 mm |
104.23€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10485431
|
Deutsch Neumann™
3100711 |
7 mm | 11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
- Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
- Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Especificaciones
Silicona | |
-60 °C | |
Transparente | |
De – 60 a 200 °C |
Bombas peristálticas | |
1 rollo | |
60 (Shore A ±5) |