Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona
Para su uso en el campo de la medicina.
51.70€ - 273.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase 6 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona |
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10141841
|
Fisherbrand™
|
0,5 mm | 1,6 mm |
67.55€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10213321
|
Fisherbrand™
|
0,8 mm | 1,6 mm |
51.70€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10631692
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm | 1,6 mm |
88.60€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10162031
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm | 2,4 mm |
99.75€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10283361
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 1,6 mm |
83.85€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10273411
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 2,4 mm |
110.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10172031
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 2,4 mm |
142.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10335111
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 1,6 mm |
106.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10010061
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 2,4 mm |
220.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10707501
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 1,6 mm |
89.75€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10599201
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 1,6 mm |
103.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10468582
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 2,4 mm |
273.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10788061
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 2,4 mm |
250.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Aprobado por la FDA, NWC y BGA.
- Certificado para la clase USP XXII 6.
- Esterilizable en autoclave a 130 <16/°C en vapor.
- Esterilizable mediante radiación gamma sin afectar a la calidad.
- Su aspecto puede ser opaco o translúcido.
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
1500 cm | |
1 unidad |
Clase 6 | |
Silicona | |
Bomba peristáltica | |
Translúcido |