Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pipetas de repuesto
Un adaptador de pipeta de repuesto para su uso con el controlador de pipetas RF1000.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricadas con caucho de silicona natural
- Ayuda en el pipeteo manual con una sola mano
- Permite una amplia gama de tamaños de pipeta
Especificaciones
Se pueden utilizar pipetas de vidrio y plástico de 1 hasta 50 ml | |
Caucho de silicona | |
1 unidad | |
Sí |
De 1 a 50 ml | |
Permite una amplia gama de tamaños de pipeta | |
Adaptador de pipetas | |
Controlador de pipetas manual RF1000 |