Learn More
Óxido de silicio(IV), ahumado amorfo, superficie tratada, S.A. 105 a 130 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782116
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Para uso en recubrimientos, adhesivos, sellantes
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 105 a 130m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 1.8 g/cm3 at 20°C