Learn More
Dióxido de silicio, 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258707
Click to view available options
Cantidad:
5 g
20 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanediona
O=[Si]=O
14808-60-7
O2Si
60.08
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
silanediona
O=[Si]=O
Para análisis de ultratrazas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Punto de fusión 1610.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 44.5 to 47.9% (Si)
Fórmula lineal SiO2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2