Learn More
Gel de sílice, para secado, grado no tóxico, de 3 a 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente de secado, para cromatografía de columna
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica gel |
Nombre de nota | 3-6mm |
Color | Blanco a amarillo |
Forma física | Sólido |
Densidad | 620 to 800g/L |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 1 kg |
Humedad | Residual moisture (140°C): < 1% (typically) |
Índice Merck | 15, 8632 |
Envase | Frasco de plástico |