Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Marca: Ambion™ 4390821
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silence™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.Los beneficios de utilizar los ARNip Silencer™ Select son:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. En el caso de nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
de -20 °C | |
ARNip validado Silencer™ Select | |
20 nmol |
ARNip Silencer™ Select validado, 20nmol, HPLC Purity, almacenamiento a –20°C, potente, el más específico, fiable, garantizado, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química | |
HPLC | |
de -20 °C |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.