Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
ARNip prediseñado Silencer™ Select
331.00€ - 562.00€
Especificaciones
RNAi Type | ARNip |
---|---|
Tipo de producto final | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
Para utilizar con (aplicación) | ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
Línea de productos | Silencer™ Select, Ambion™ |
Tipo de producto | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10147724
|
Ambion™
4390771 |
5 nmol |
331.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10157724
|
Ambion™
4390815 |
20 nmol |
486.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10704617
|
Ambion™
4390816 |
40 nmol |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silencer™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
ARNip | |
ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip | |
ARNip prediseñado Silencer™ Select |
ARNip prediseñado Silencer™ Select | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
Pureza estándar |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.