Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
2575.00€ - 4190.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10209784
|
Ambion™
4404010 |
250 nmol |
2575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15541064
|
Ambion™
4404011 |
1 μmol |
4190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15501481
|
Ambion™
4404011 |
1 μmol |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
The Silencer™ Select siRNAs are classic 21-mers which incorporate the latest improvements in siRNA design, off-target effect prediction algorithms, and chemistry. A choice of Silencer™ Select siRNAs are available—Pre-Designed or Validated. Silencer™ Select Pre-Designed siRNAs are guaranteed-to-silence based on their proven design while the Silencer™ Select Validated siRNAs are functionally tested to reduce target gene expression. Sets of Silencer™ Select siRNA Libraries are also available in tubes or plate for high throughput screening. The Silencer™ Select Positive and Negative Control RNAs should be included in every siRNA experiment.The benefits of using Silencer™ Select siRNAs include:
Note: Silencer™ Pre-Designed & Validated siRNAs are designed using our first-generation algorithm and DO NOT include any chemical modifications. They are recommended for completing in vitro RNAi studies that were started using Silencer™ siRNAs. For new studies we recommend Silencer Select siRNAs.
Approximate Turnaround Times*
Especificaciones
ARNip prediseñado Silencer™ Select |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.