Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de vidrio Signature Series
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Epredia™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
58.97€ - 60.29€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 24 mm |
---|---|
Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,17 mm |
Cantidad | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12648066
|
Epredia™
12440S |
40 x 24 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12658066
|
Epredia™
12450S |
50 x 24 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12668066
|
Epredia™
12460S |
60 x 24 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Thermo Scientific™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Grosor 1:- 0,13 - 0,17mm
Especificaciones
24 mm | |
Entre 0,13 y 0,17 mm | |
Case of 10 Pk. (68-72/pack) |