Learn More
Fisherbrand™ Soporte de tamiz S 50 R
Admite tamices de análisis para la unidad de limpieza de ultrasonidos S 50 R. Los soportes de tamiz Fisherbrand™ S 50 R facilitan el programa especial de “limpieza del tamiz” utilizando dos modos de ultrasonidos de forma alterna, lo que crea potentes impulsos de limpieza y resultados perfectos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricada de acero inoxidable
Especificaciones
Baño ultrasónico, S 50 R | |
Acero inoxidable |