Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 606190
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10233992
  • 204.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Poliestireno de alto grado
  • Graduación clara y fácilmente legible
  • Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
  • Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Especificaciones
Forma: Corta
Estéril
1/10
5 ml
Poliestireno
Envasados individualmente en plástico
Pipeta serológica