Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 3/19E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Vidrio
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
50 ml | |
88 mm | |
Forma redonda |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |