Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca:  Afora™ 1/E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11962028
  • 17.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio
  • Fondo esférico
  • Cuello más corto
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
65 mm
Forma redonda
Vidrio de borosilicato
Individual