Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto Shodex ™ Asahipak ODP-50 C18, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Carga de carbono: 17%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
Marca: Thermo Scientific™ F7620003
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
4,6 mm | |
Análisis de aminoácidos, péptidos y proteínas | |
250 mm | |
De 2 a 13 | |
L1 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
A base de polímeros | |
Cromatografía de fase inversa |
5 μm | |
Octadecilo | |
5 μm | |
250 Å | |
C18 | |
17 % | |
fase normal e inversa | |
Columna para HPLC |