Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm
Estantes de malla de alambre y perforados
Marca:  Thermo Scientific™ 50135244
237.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.44310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12605326
  • 294.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estantes de malla de alambre y perforados
Especificaciones
Especificaciones
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 750 I OMH 750 400 V
(2) soportes de estante
51,3 cm
51,3 cm
Estante
20,2 in
20,2 in