Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
721.00€ - 1730.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | N.º de gradillas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | N.º de gradillas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12908344
|
Thermo Scientific™
RSK13SD4 |
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) | Cajas (48/4 gradillas) | 4 |
759.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11329351
|
Thermo Scientific™
RSK13SD5 |
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos]) | Cajas (48/4 gradillas) | 4 |
721.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12918344
|
Thermo Scientific™
RSK17SD4 |
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) | Cajas (80/4 gradillas) | 4 |
891.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11339351
|
Thermo Scientific™
RSK17SD5 |
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos]) | Cajas (80/4 gradillas) | 4 |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12928344
|
Thermo Scientific™
RSK23SD4 |
Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos]) | Cajas (100/4 gradillas) | 4 |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11349351
|
Thermo Scientific™
RSK23SD5 |
Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF | Cajas (80/5 gradillas) | 5 |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11810543
|
Thermo Scientific™
RSK300SD4 |
Forma 88300, TSU300 | Cajas (75/3 gradillas) | 3 |
742.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11359351
|
Thermo Scientific™
RSK300SD5 |
Revco UxF300; HFU300T | Cajas (60/3 gradillas) | 3 |
738.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11820543
|
Thermo Scientific™
RSK400SD4 |
Forma 88400; TSU400 | Cajas (100/4 gradillas) | 4 |
986.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11369351
|
Thermo Scientific™
RSK400SD5 |
Revco UxF400; HFU400T | Cajas (80/4 gradillas) | 4 |
981.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11830543
|
Thermo Scientific™
RSK500SD4 |
Forma 88500; TSU500 | Cajas (125/5 gradillas) | 5 |
1240.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11379351
|
Thermo Scientific™
RSK500SD5 |
Revco UxF500; HFU500T | Cajas (100/5 gradillas) | 5 |
1230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11840543
|
Thermo Scientific™
RSK600SD4 |
Forma 88600; TSU600 | Cajas (150/6 gradillas) | 6 |
1490.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11850543
|
Thermo Scientific™
RSK700SD4 |
Forma 88700; TSU700 | Cajas (175/7 gradillas) | 7 |
1730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11399351
|
Thermo Scientific™
RSK700SD5 |
Revco UxF700; HFU700T | 140 cajas/7 racks | 7 |
1720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.
Features- Stainless steel racks
- Boxes
- Cell dividers
Especificaciones
100 |