Learn More
Recipiente de objetos punzantes de 0,84 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 1 con tapa a presión
Ideal para uso flebotomista con una tapa a presión de una pieza que incorpora un extractor Vacutainer. El recipiente para objetos punzantes de 0,84 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 1 con tapa a presión se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que se han contaminado con medicamentos, pero no citotóxicos ni citostáticos.
Marca: Daniels Healthcare DD477YL
Detalles adicionales : Peso : 0.13950kg
Descripción
- Se suministra con la tapa montada
- Encajará de forma segura en la gama de bandejas Sharpsguard
- Recipiente para eliminación mediante incineración u otros medios
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Polipropileno | |
BS EN ISO 23907. | |
Amarillo | |
205 mm | |
Esterilizable en autoclave |
0,84 L | |
Tapa | |
127 mm | |
70 x 32 mm (L x An) | |
Ideal para flebotomistas |