Learn More
Recipientes para objetos punzantes Sharpsguard™ orange com-plus
Diseñados para encajar de forma segura en la gama de bandejas Sharpsguard™ y otras bandejas de transporte. El recipiente para objetos punzantes Sharpsguard com-plus naranja se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han contaminado con medicamentos.
Marca:  Daniels Healthcare DD479OL
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Código de producto. 12322439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Rectangular para facilitar el almacenamiento en bolsas médicas
  • Puerta corrediza con una apertura por la que cabrá una jeringa de 20 ml
  • Se suministra con la tapa montada
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Especificaciones
0,78 l
Naranja
205 mm
Esterilizable en autoclave
Tapa
120 mm
54 x 36 mm (L x An)