Learn More
Sharpsafe™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes con riesgo biológico Sharpsafe™
Utilice el contenedor de objetos punzantes de riesgo biológico de polipropileno Sharpsafe™ para manipular con seguridad los residuos de actividades de asistencia sanitaria.
372.66€ - 506.14€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Longitud (métrico) | 175 mm |
Cantidad | 50 paquete |
Anchura (métrico) | 175 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11930368
|
Sharpsafe™
SHA4110 |
7 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11920368
|
Sharpsafe™
SHA4100 |
4 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Polipropileno
- Paquete de 50
- Amarillo
Especificaciones
Amarillo | |
175 mm | |
50 paquete | |
175 mm |