Learn More
Epredia™ Hoja de escalpelo Shandon™ n.º 11, estéril, 4 cm (1,6 pulg)
Realice cortes precisos con la hoja de escalpelo n.º 11 Epredia™ Shandon™ con una longitud de 4 cm.
Marca: Epredia™ 3120030
Detalles adicionales : Peso : 0.11844kg
Descripción
Realice cortes precisos con la hoja de escalpelo n.º 11 Thermo Scientific™ Shandon™, la cual mide 4 cm (1,6″) de largo.
- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones de calidad, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
- Sin defectos en material y mano de obra.
Especificaciones
1,6 in | |
N.º 11 | |
100/caja | |
4 cm |