Learn More
Epredia™ Portaobjetos con polisina Shandon™
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Epredia™ ShandonTM.
43.55€ - 605.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12637976
|
Epredia™
6776215 |
Blanco; 144/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12618106
|
Epredia™
6776215CS |
Blanco; 1440/envase |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12647976
|
Epredia™
6776216 |
Azul; 144/envase |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Thermo Scientific™ Shandon™.
- La polisina dota de una adherencia permanente avanzada a los portaobjetos de microscopio.
- Sus productos químicos integrados generan atracción electrostática y química para los tejidos y células.
Especificaciones
Polysine | |
Microscope Slide |