Learn More
Epredia™ Portaobjetos multipocillo Shandon™
Lave y vuelva a utilizar los portaobjetos multipocillo Epredia™ ShandonTM, que tienen un revestimiento que permite varias limpiezas.
Marca: Epredia™ 9991095
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Lave y vuelva a utilizar los portaobjetos multipocillo Thermo Scientific™ Shandon™, que tienen un revestimiento que permite varias limpiezas.
Especificaciones
Multispot Slide | |
76 mm | |
Plano | |
9 mm Wells |
Glass | |
26 mm | |
9mm Wells | |
9 mm |