Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo rojo Shandon™ CytoRich™, frasco
Realice una evaluación más precisa de características citológicas con el líquido de recogida rojo Epredia™ Shandon™ CytoRich™ que lisa los ERI y solubiliza las proteínas.
Marca: Epredia™ B9990800
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Hay disponibles recipientes precargados
- Líquido alcohólico listo para el uso
- Compatible con inmunohistoquímica
Especificaciones
Líquido de cultivo rojo CytoRich™ | |
1 gal |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide, monodoium phosph