Descripción
- Alta capacidad de matraces
- Control mediante pantalla táctil
- Accesorio de matraz magnético patentado
Especificaciones
19 mm | |
230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W | |
7 A | |
CE | |
Plataforma de aluminio, acrílico y caucho | |
51 x 65 x 47 cm | |
80 kg | |
55 kg | |
Plataforma plana con alfombrilla de goma | |
0-49 h Continuo |
De 30 a 300 rpm | |
Ambiente más 5°C a 60°C | |
Matraces, placas y gradillas de 5 x 2 L | |
0,1°C | |
45 x 45 cm | |
176 lb | |
120 lb | |
Táctil | |
Alfombrilla plana | |
2 años |