Learn More
Memmert™ Dispositivo de agitación para baños de agua incluido el marco de soporte
Dispositivo de agitación con marco de soporte
1450.00€
Especificaciones
Tipo | Dispositivo de agitación para baños de agua |
---|---|
Velocidad | 35-160 rpm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17110415
|
Memmert™
WTB50SV3550 |
WTB50 |
1450.00€
cada uno |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
17180385
|
Memmert™
WTB35SV3550 |
WTB35 |
1450.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
- Se requiere tapa tejadillo
- Conexión eléctrica 230 V, 50/60 Hz.
- No olvide pedir el recipiente de recogida.
- Con regulación electrónica de la frecuencia de agitación (frecuencia min. 35 - 160 recorridos por minuto (movimientos de vaivén)
Especificaciones
Dispositivo de agitación para baños de agua | |
35-160 rpm |