Learn More
Heidolph Instruments Agitador orbital Rotamax 120
Realiza un movimiento suave para muestras delicadas y admite placas de cultivo y frascos Erlenmeyer. El agitador orbital Heidolph™ Rotamax 120 es una unidad compacta con una órbita de agitación de 20 mm.
Marca: Heidolph Instruments 544-41200-00
Detalles adicionales : Peso : 6.58000kg
Descripción
Unidad de diseño compacto que acepta capacidades de carga de 2 kg. La órbita de agitación de 20 mm realiza un movimiento suave para muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer- Establezca y ajuste constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 20 a 300 rpm
- Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos. Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma y se detiene el funcionamiento
Especificaciones
20 mm | |
De 20 a 300 rpm | |
33 W | |
4.4 lb. | |
220 x 220 mm | |
12.1 lb. | |
Electrónico | |
Culture Plates, Erlenmeyer Flasks | |
Orbital |
2 kg | |
230 V | |
Agitador | |
DIN EN 60529 IP 30 | |
310 x 245 x 125 mm | |
5,5 kg | |
Rotamax 120 | |
Alfombrilla antideslizante de caucho | |
1 to 120 min. |