Learn More
Trajan™ Jeringas para válvulas Rheodyne y Valco
Square cut needle with no electrotaper
62.85€ - 122.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 22 G |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,71 mm |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Tipo de producto | Jeringa manual con aguja LC |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12766967
|
Trajan™
005312 |
100 μl | Extraíble |
83.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10197110
|
Trajan™
005300 |
100 μl | Fijo |
62.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12756987
|
Trajan™
007312 |
500 μl | Extraíble |
82.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15258503
|
Trajan™
008505 |
2,5 ml | Extraíble |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Square cut needle with no electrotaper
- Las agujas son de 2 pulg, calibre 22, 0.028 pulg de D.E.
Especificaciones
22 G | |
0,71 mm | |
Jeringa manual con aguja LC | |
Romo |
0,028 in | |
2 pulg | |
Unidad | |
Válvulas Rheodyne y Valco |