Learn More
SGE™ Replacement Needles for Removable Needle Syringes
Replacement needles as supplied with syringe
50.50€ - 52.10€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Longitud (imperial) | 2 pulg |
Longitud de la aguja (imperial) | 1,9 in |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13417248
|
SGE™
037111 |
0,024 in | 23 G | bisel |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15238593
|
SGE™
037776 |
0,019 in | 25 G | bisel |
52.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- For 10μL syringes
- 50mm (2 in.) exposed length when fitted to syringe
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
1,9 in | |
Aguja de repuesto | |
Jeringa de aguja extraíble (10 μl) |
2 pulg | |
50 mm | |
bisel |