Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
41.40€ - 75.00€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11922605
|
SGE™
037010 |
0,01 in | 26 G | 2 pulg |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10749891
|
SGE™
037250 |
0,028 pulg. | 22 G | 2 pulg |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11932605
|
SGE™
037030 |
0,01 in | 26 G | 2,7 in |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10225132
|
SGE™
037031 |
0,02 pulg. | 23 G | 2,7 in |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10727325
|
SGE™
037130 |
0,01 pulg. | 26 G | 2,7 in |
75.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12927576
|
SGE™
037410 |
0,01 pulg. | 26 G | 2 pulg |
68.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10126930
|
SGE™
037110 |
0,01 in | 26 G | 2 pulg |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10360711
|
SGE™
037745 |
0,01 pulg. | 26 G | 1,6 pulg. |
41.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12967566
|
SGE™
037747 |
0,02 in | 23 G | 1,6 in |
41.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10235322
|
SGE™
037777 |
0,019 in | 25 G | 2 pulg |
67.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Fabricado de acero inoxidableEspecificaciones
Stainless Steel | |
Aguja de repuesto |