Learn More
Trajan™ Aguja de repuesto para jeringa de 10 ul
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
46.60€ - 82.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Jeringas (10 μl) |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15228593
|
Trajan™
037011 |
0,11 mm | 0,63 mm |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10166970
|
Trajan™
037610 |
0,1 mm | 0,17 mm |
82.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10176970
|
Trajan™
037675 |
0,1 mm | 0,23 mm |
82.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Especificaciones
Aguja de repuesto | |
Jeringas (10 μl) |