Learn More
Trajan™ Carlo Erba On-Column Syringe
On-column syringes require the needle OD to be smaller than the ID of the capillary column with which it is used. For use with Carlo Erba products
Marca:  Trajan™ 000380
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626231
  • 139.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada para inyecciones en columnas
Especificaciones
Especificaciones
0,23 mm
Jeringa en columna
5 μl
75 mm
Certificados
Ver productos accesorios